Få mere at vide
Unity Lab Services™ IQOQ Inkubatorer, Ovne, Vakuumovn og Ovne Tredjepart
Artikelnummer. 30286551
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Ovne, støvsugere, ovne, rugemaskiner
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
30286551 Ovne, støvsugere, ovne, rugemaskiner
1 options
Artikelnummer. 30286551 Leverandør Unity Lab Services™ Leverandørnr. IOQCOVMVS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Installation og operationel kvalifikationsservice af ovne, vakuumovne, ovne og inkubatorer, der ikke er fremstillet af Thermo Fisher Scientific. Sikrer udstyr, der opfylder specifikationerne og fungerer korrekt, vigtige tests som dør på klem og temperatur.
  • Installation og operationel kvalificeringsservice af ovne, vakuumovne, ovne og inkubatorer fremstillet af tredjepart.
  • Denne service vil bekræfte, at udstyret fungerer efter definerede specifikationer.
  • Operationel kvalifikation omfatter en test af temperaturfordeling med 5 punkter på 1 hylde til vakuumovn og 9 punkter i arbejdsmængden til ovne og inkubatorer.
  • Servicen inkluderer en test af temperaturfordelingen ved ét temperaturindstillingspunkt.
  • BEMÆRK! For at understøtte Memmert produkter skal valideringsprodukter bestilles separat under varekode 16344567
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Ovne, støvsugere, ovne, rugemaskiner
Produkttype IQ/OQ-tjeneste