Få mere at vide
Grant Instruments™ IQ/OQ dokumentation
Artikelnummer. p-8013361
Til brug med (udstyr):
All SUB Aqua Plus Models
Alle Grant BTD blokvarmermodeller
Alle Grant XUB digitale ultralydsbade
Alle Grant XUBA analoge ultralydsbade
Alle QBD blokvarmermodeller
Alle QBH blokvarmermodeller
Alle SBB Aqua Plus modeller
CS200G Stirred Thermostatic Bath/Circulator
CXG Stirred Thermostatic Bath/Circulator
Giv CVP-2 PCR-pladecentrifuge
Giv TS-DW Deep Well Plade Thermoshaker
Grant PHMP-100 Thermoshaker til mikroplader
Grant R4 Refrigerated Baths/Circulators
Grant T100 omrørt termostatisk bad/cirkulator
Grant TC120 omrørt termostatisk bad/cirkulator
Grant TX150 omrørt termostatisk bad/cirkulator
Grant TXF200 omrørt termostatisk bad/cirkulator
JBA og SBB urørte bade
JBN/JBA bade
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15271186
Brand: Grant Instruments™ IQOQ QBH
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilbyder udstyrsbrugere større sammenlignelighed og verifikation med deres instrumenter. Grant Instruments™ IQ/OQ-dokumentation forenkler installations- og vedligeholdelsesprocedurer, reducerer almindelige brugerfejl og opbygger en klar registrering af et instruments ydeevne gennem dets levetid.
  • Installationskvalifikation (IQ): instrumentet er leveret og installeret i overensstemmelse med producentens krav
  • Operationel kvalifikation (OQ): instrumentet fungerer i overensstemmelse med dets specifikation
  • Hvert IQ/OQ-dokumentationssæt er specifikt for individuelt serienummereret udstyr og leveres i et brugervenligt ringbundet format.
  • Det anbefales at købe IQ/OQ-dokumentation på tidspunktet for bestilling af Grant Scientific-udstyr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Alle QBH blokvarmermodeller
Produkttype IQ/OQ dokumentation