Få mere at vide
Grant Instruments™ IQ/OQ dokumentation
Artikelnummer. 15480474
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Alle Grant BTD blokvarmermodeller
Alle Grant XUB digitale ultralydsbade
Alle Grant XUBA analoge ultralydsbade
Alle QBD blokvarmermodeller
Alle QBH blokvarmermodeller
Alle SBB Aqua Plus modeller
Alle SUB Aqua Plus-modeller
CS200G omrørt termostatisk bad/cirkulator
CXG omrørt termostatisk bad/cirkulator
Giv CVP-2 PCR-pladecentrifuge
Giv TS-DW Deep Well Plade Thermoshaker
Grant PHMP-100 Thermoshaker til mikroplader
Grant R4 kølebade/cirkulatorer
Grant T100 omrørt termostatisk bad/cirkulator
Grant TC120 omrørt termostatisk bad/cirkulator
Grant TX150 omrørt termostatisk bad/cirkulator
Grant TXF200 omrørt termostatisk bad/cirkulator
JBA og SBB urørte bade
JBN/JBA bade
Pakningsstørrelse:
Hver
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15480474 Giv TS-DW Deep Well Plade Thermoshaker Hver
15271186 Alle QBH blokvarmermodeller Hver
15211196 Grant R4 kølebade/cirkulatorer Hver
15221196 JBA og SBB urørte bade Hver
15251196 Alle SUB Aqua Plus-modeller Hver
15211186 Alle Grant BTD blokvarmermodeller Hver
15291196 Alle Grant XUB digitale ultralydsbade Hver
15261186 Alle QBD blokvarmermodeller Hver
15231186 JBN/JBA bade Hver
15241196 Alle SBB Aqua Plus modeller Hver
15281196 Grant TX150 omrørt termostatisk bad/cirkulator Hver
15201206 Alle Grant XUBA analoge ultralydsbade Hver
15102625 CS200G omrørt termostatisk bad/cirkulator Hver
15182615 CXG omrørt termostatisk bad/cirkulator Hver
15122615 Grant T100 omrørt termostatisk bad/cirkulator Hver
15142615 Grant TC120 omrørt termostatisk bad/cirkulator Hver
15162615 Grant TXF200 omrørt termostatisk bad/cirkulator Hver
15410484 Giv CVP-2 PCR-pladecentrifuge Hver
15440484 Grant PHMP-100 Thermoshaker til mikroplader Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 15480474 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. IQOQ TSDW
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1770.00 DKK
    1644.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 125.69 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-03-2027
Tilbyder udstyrsbrugere større sammenlignelighed og verifikation med deres instrumenter. Grant Instruments™ IQ/OQ-dokumentation forenkler installations- og vedligeholdelsesprocedurer, reducerer almindelige brugerfejl og opbygger en klar registrering af et instruments ydeevne gennem dets levetid.
  • Installationskvalifikation (IQ): instrumentet er leveret og installeret i overensstemmelse med producentens krav
  • Operationel kvalifikation (OQ): instrumentet fungerer i overensstemmelse med dets specifikation
  • Hvert IQ/OQ-dokumentationssæt er specifikt for individuelt serienummereret udstyr og leveres i et brugervenligt ringbundet format.
  • Det anbefales at købe IQ/OQ-dokumentation på tidspunktet for bestilling af Grant Scientific-udstyr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Giv TS-DW Deep Well Plade Thermoshaker
Produkttype IQ/OQ dokumentation