Få mere at vide
Grant Instruments™ IQ/OQ dokumentation
Artikelnummer. 15261186
Til brug med (udstyr):
Alle Grant BTD blokvarmermodeller
Alle Grant XUB digitale ultralydsbade
Alle Grant XUBA analoge ultralydsbade
Alle QBD blokvarmermodeller
Alle QBH blokvarmermodeller
Alle SBB Aqua Plus modeller
Alle SUB Aqua Plus-modeller
CS200G Termostatisk omrøringsbad/cirkulator
CXG Termostatisk omrøringsbad/cirkulator
Giv CVP-2 PCR-pladecentrifuge
Giv TS-DW Deep Well Plade Thermoshaker
Grant PHMP-100 Thermoshaker til mikroplader
Grant R4 kølebade/cirkulatorer
Grant T100 omrørt termostatisk bad/cirkulator
Grant TC120 omrørt termostatisk bad/cirkulator
Grant TX150 omrørt termostatisk bad/cirkulator
Grant TXF200 omrørt termostatisk bad/cirkulator
JBA og SBB urørte bade
JBN/JBA bade
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15261186
Brand: Grant Instruments™ IQOQ QBD
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilbyder udstyrsbrugere større sammenlignelighed og verifikation med deres instrumenter. Grant Instruments™ IQ/OQ-dokumentation forenkler installations- og vedligeholdelsesprocedurer, reducerer almindelige brugerfejl og opbygger en klar registrering af et instruments ydeevne gennem dets levetid.
  • Installationskvalifikation (IQ): instrumentet er leveret og installeret i overensstemmelse med producentens krav
  • Operationel kvalifikation (OQ): instrumentet fungerer i overensstemmelse med dets specifikation
  • Hvert IQ/OQ-dokumentationssæt er specifikt for individuelt serienummereret udstyr og leveres i et brugervenligt ringbundet format.
  • Det anbefales at købe IQ/OQ-dokumentation på tidspunktet for bestilling af Grant Scientific-udstyr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Alle QBD blokvarmermodeller