Få mere at vide
Grant Instruments™ IQ/OQ dokumentation
Til brug med (udstyr):
Alle Grant BTD blokvarmermodeller
Alle Grant XUB digitale ultralydsbade
Alle Grant XUBA analoge ultralydsbade
Alle QBD blokvarmermodeller
Alle QBH blokvarmermodeller
Alle SBB Aqua Plus modeller
Alle SUB Aqua Plus-modeller
CS200G Termostatisk omrøringsbad/cirkulator
CXG Termostatisk omrøringsbad/cirkulator
Giv CVP-2 PCR-pladecentrifuge
Giv TS-DW Deep Well Plade Thermoshaker
Grant PHMP-100 Thermoshaker til mikroplader
Grant R4 kølebade/cirkulatorer
Grant T100 omrørt termostatisk bad/cirkulator
Grant TC120 omrørt termostatisk bad/cirkulator
Grant TX150 omrørt termostatisk bad/cirkulator
Grant TXF200 omrørt termostatisk bad/cirkulator
JBA og SBB urørte bade
JBN/JBA bade
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Installationskvalifikation (IQ): instrumentet er leveret og installeret i overensstemmelse med producentens krav
- Operationel kvalifikation (OQ): instrumentet fungerer i overensstemmelse med dets specifikation
- Hvert IQ/OQ-dokumentationssæt er specifikt for individuelt serienummereret udstyr og leveres i et brugervenligt ringbundet format.
- Det anbefales at købe IQ/OQ-dokumentation på tidspunktet for bestilling af Grant Scientific-udstyr.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | JBA og SBB urørte bade |
| Produkttype | IQ/OQ dokumentation |