Få mere at vide
Grant Instruments™ IQ/OQ dokumentation
Artikelnummer. 15211196
Til brug med (udstyr):
Alle Grant BTD blokvarmermodeller
Alle Grant XUB digitale ultralydsbade
Alle Grant XUBA analoge ultralydsbade
Alle QBD blokvarmermodeller
Alle QBH blokvarmermodeller
Alle SBB Aqua Plus modeller
Alle SUB Aqua Plus-modeller
CS200G Termostatisk omrøringsbad/cirkulator
CXG Termostatisk omrøringsbad/cirkulator
Giv CVP-2 PCR-pladecentrifuge
Giv TS-DW Deep Well Plade Thermoshaker
Grant PHMP-100 Thermoshaker til mikroplader
Grant R4 kølebade/cirkulatorer
Grant T100 omrørt termostatisk bad/cirkulator
Grant TC120 omrørt termostatisk bad/cirkulator
Grant TX150 omrørt termostatisk bad/cirkulator
Grant TXF200 omrørt termostatisk bad/cirkulator
JBA og SBB urørte bade
JBN/JBA bade
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15211196
Brand: Grant Instruments™ IQOQ R4
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilbyder udstyrsbrugere større sammenlignelighed og verifikation med deres instrumenter. Grant Instruments™ IQ/OQ-dokumentation forenkler installations- og vedligeholdelsesprocedurer, reducerer almindelige brugerfejl og opbygger en klar registrering af et instruments ydeevne gennem dets levetid.
  • Installation Qualification (IQ): instrument has been delivered and installed in accordance with manufacturer's requirements
  • Operational Qualification (OQ): instrument is functioning in accordance with its specification
  • Each IQ/OQ documentation set is specific to individual serial numbered equipment and is provided in an easy to use ring bound format.
  • It is recommend to purchase IQ/OQ documentation at the time of ordering Grant Scientific equipment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Grant R4 kølebade/cirkulatorer
Produkttype IQ/OQ Documentation