Få mere at vide
Grant Instruments™ IQ/OQ dokumentation
Til brug med (udstyr):
Alle Grant BTD blokvarmermodeller
Alle Grant XUB digitale ultralydsbade
Alle Grant XUBA analoge ultralydsbade
Alle QBD blokvarmermodeller
Alle QBH blokvarmermodeller
Alle SBB Aqua Plus modeller
Alle SUB Aqua Plus-modeller
CS200G Termostatisk omrøringsbad/cirkulator
CXG Termostatisk omrøringsbad/cirkulator
Giv CVP-2 PCR-pladecentrifuge
Giv TS-DW Deep Well Plade Thermoshaker
Grant PHMP-100 Thermoshaker til mikroplader
Grant R4 kølebade/cirkulatorer
Grant T100 omrørt termostatisk bad/cirkulator
Grant TC120 omrørt termostatisk bad/cirkulator
Grant TX150 omrørt termostatisk bad/cirkulator
Grant TXF200 omrørt termostatisk bad/cirkulator
JBA og SBB urørte bade
JBN/JBA bade
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Installation Qualification (IQ): instrument has been delivered and installed in accordance with manufacturer's requirements
- Operational Qualification (OQ): instrument is functioning in accordance with its specification
- Each IQ/OQ documentation set is specific to individual serial numbered equipment and is provided in an easy to use ring bound format.
- It is recommend to purchase IQ/OQ documentation at the time of ordering Grant Scientific equipment.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | CS200G Termostatisk omrøringsbad/cirkulator |
| Produkttype | IQ/OQ Documentation |