Få mere at vide
Memmert™ Iq/Oq-dokument med enhedsspecifikke arbejdstestdata (1 temperaturværdi), for Un75Pa
Artikelnummer. 16324487 Shop alle Memmert produkter
Artikelnummer. 16324487 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. UN75paD00127
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Inkluderer temperaturfordelingsundersøgelse for én frit valgbar temperaturværdi.
  • IQ/OQ dokument med værktestdata for kammer
  • 9 målepunkter (størrelse 30), 27 målepunkter (størrelse 55 - 1060) iht. DIN 12880:2007-05 (yderligere temperaturværdier på forespørgsel), PQ-tjekliste som support til validering af kunden
Tekniske data
Produkttype IQ/OQ dokumentation