Få mere at vide
Memmert™ Iq/Oq-dokument med enhedsspecifikke arbejdstestdata (1 temperaturværdi), for If110Bw
Shop alle Memmert produkterBeskrivelse
- IQ/OQ dokument med værktestdata for kammer
- 9 målepunkter (størrelse 30), 27 målepunkter (størrelse 55 - 1060) iht. DIN 12880:2007-05 (yderligere temperaturværdier på forespørgsel), PQ-tjekliste som support til validering af kunden
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | IQ/OQ dokumentation |