Få mere at vide
Memmert™ Iq/Oq-dokument med enhedsspecifikke arbejdstestdata (temperatur og vakuumværdi), for Vo29
Artikelnummer. 16314547 Shop alle Memmert produkter
Artikelnummer. 16314547 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. VO29D00117
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Inkluderer OQ-tjekliste med arbejdstestdata for én frit valgbar temperaturværdi.
  • Temperaturfordelingsundersøgelse for 5 målepunkter iht. DIN 12880:2007-05 som support til validering af kunde (kun VO, VOcool) gyldig for én termohylde
Tekniske data
Produkttype OQ tjekliste