Få mere at vide
Memmert™ Iq/Oq-dokument med enhedsspecifikke arbejdstestdata (temperatur og fugtighedsværdi), for Hcp50
Shop alle Memmert produkterBeskrivelse
Indeholder
Værktestdata, temperaturfordelingsundersøgelse
- IQ/OQ dokument med værktestdata for kammer
- 27 målepunkter iht. DIN 12880:2007-05, PQ-tjekliste som support til kundevalidering (modeller) HPP og ICH)
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | 110, 260, 750 modeller Konstant klimakammer |
| Produkttype | IQ/OQ dokumentation |
| Til brug med (applikation) | Én frit valgbar temperatur og fugtighedsværdi for 27 målepunkter i henhold til DIN 12880:2007-05 |