Få mere at vide
Memmert™ IQ/OQ-dokument med testdata for UN55
Artikelnummer. 17500286 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
UN55 ovn
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17500286 UN55 ovn
1 options
Artikelnummer. 17500286 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. UN55D00127
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
IQ/OQ dokument med temperaturfordelingsundersøgelse for én frit valgbar temperaturværdi.
  • Inkluderer temperaturfordelingsundersøgelse med 9 temperaturmålepunkter (størrelse 30) og 27 målepunkter (størrelse 55 - 1060) i henhold til DIN 12880:2007-05 (yderligere temperaturværdier efter behov)
  • PQ tjekliste som support til validering af kunden
Tekniske data
Til brug med (udstyr) UN55 ovn
Produkttype IQ/OQ dokumentation
Inkluderer Test data