Få mere at vide
Memmert™ IQ/OQ-dokument med testdata til UF750plus
Artikelnummer. 17509595 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
UF750plus ovn
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17509595 UF750plus ovn
1 options
Artikelnummer. 17509595 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. UF750plusD00127
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
IQ/OQ dokument med temperaturfordelingsundersøgelse for én frit valgbar temperaturværdi.
  • Inkluderer temperaturfordelingsundersøgelse med 9 temperaturmålepunkter (størrelse 30) og 27 målepunkter (størrelse 55 - 1060) i henhold til DIN 12880:2007-05 (yderligere temperaturværdier efter behov)
  • PQ tjekliste som support til validering af kunden
Tekniske data
Til brug med (udstyr) UF750plus ovn
Produkttype IQ/OQ dokumentation
Inkluderer Test data
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.