Beskrivelse
- Inkluderer temperaturfordelingsundersøgelse med 9 temperaturmålepunkter (størrelse 30) og 27 målepunkter (størrelse 55 - 1060) i henhold til DIN 12880:2007-05 (yderligere temperaturværdier efter behov)
- PQ tjekliste som support til validering af kunden
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | SN260 Sterilisator |
| Produkttype | IQ/OQ dokumentation |
| Inkluderer | Test data |