Få mere at vide
Memmert™ IQ/OQ-dokument med testdata for IF110
Artikelnummer. 17546615 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
IF110 Inkubator
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17546615 IF110 Inkubator
1 options
Artikelnummer. 17546615 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. IF110D00127
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
IQ/OQ dokument med temperaturfordelingsundersøgelse for én frit valgbar temperaturværdi.
  • Inkluderer temperaturfordelingsundersøgelse med 9 temperaturmålepunkter (størrelse 30) og 27 målepunkter (størrelse 55 - 1060) i henhold til DIN 12880:2007-05 (yderligere temperaturværdier efter behov)
  • PQ tjekliste som support til validering af kunden
Tekniske data
Til brug med (udstyr) IF110 Inkubator
Produkttype IQ/OQ dokumentation
Inkluderer Test data