Få mere at vide
Memmert™ IQ/OQ-dokument med enhedsspecifikke arbejdstestdata - temperatur og fugtighed
Shop alle Memmert produkterBeskrivelse
- Omfatter temperaturfordelingsundersøgelse kl Memmert
- For 27 målepunkter iht. DIN 12880:2007-05
- PQ-tjekliste som support til validering af kunden.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | IQ/OQ-dokument med enhedsspecifikke arbejdstestdata |