Få mere at vide
Memmert™ IQ/OQ-dokument med enhedsspecifikke arbejdstestdata - temperatur og fugtighed
Artikelnummer. 17199714 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP1400eco
HPP2200eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
17199714 HPP1400eco -
17109644 HPP1060eco -
17109824 HPP410eco Hver
17119684 HPP110eco -
17139744 HPP2200eco -
17159774 HPP260eco Hver
17189864 HPP750eco -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17199714 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. HPP1400ecoD00136
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
For én frit valgbar temperatur- og fugtighedsværdi, Inkluderer temperaturfordelingsundersøgelse kl Memmert til DIN 12880:2007-05
  • 27 målepunkter (størrelse 110 - 1060, 2200)
  • 26 målepunkter (størrelse 1400)
  • PQ tjekliste som support til validering af kunden
Tekniske data
Til brug med (udstyr) HPP1400eco
Produkttype IQ/OQ-dokument med enhedsspecifikke arbejdstestdata