Få mere at vide
Memmert™ IQ/OQ-dokument med enhedsspecifikke arbejdstestdata - temperatur
Shop alle Memmert produkterBeskrivelse
- 27 målepunkter (størrelse 110 - 1060, 2200)
- 26 målepunkter (størrelse 1400)
- PQ tjekliste som support til validering af kunden
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | IPP410eco |
| Produkttype | IQ/OQ-dokument med enhedsspecifikke arbejdstestdata |