Få mere at vide
Memmert™ IQ/OQ-dokument med enhedsspecifikke arbejdstestdata - CO 2 , fugtighed og temperatur
Artikelnummer. 17199954 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
ICO105
ICO150
ICO240
ICO50
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
17199954 ICO150 -
17139994 ICO240 Hver
17160025 ICO50 -
17169924 ICO105 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17199954 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. ICO150D38897
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For én frit valgbar CO 2 , fugt- og temperaturværdi
  • Omfatter temperaturfordelingsundersøgelse kl Memmert
  • For 27 målepunkter iht. DIN 12880:2007-05
  • PQ-tjekliste som support til validering af kunden.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) ICO150
Produkttype IQ/OQ-dokument med enhedsspecifikke arbejdstestdata