Beskrivelse
- Omfatter temperaturfordelingsundersøgelse kl Memmert
- Til 9 målepunkter iht. DIN 12876.2
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | WTB50 |
| Produkttype | IQ/OQ-dokument med enhedsspecifikke arbejdstestdata |