Få mere at vide
Melford IPTG [isopropyl-β -D-thiogalactopyranosid] Ikke pattedyr
Artikelnummer. 30017925
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30017925 100 g
1 options
Artikelnummer. 30017925 Leverandør Melford Leverandørnr. 2946I56000100.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
IPTG kombineres med X-GAL for at detektere lac+ kolonier eller celler i et kolorimetrisk assay. Adskiller rekombinanter (hvide) fra ikke-rekombinanter (blå) i kloningsstrategier ved brug af vektorer såsom Lambda-11, M13mp 18 og 19, pUC18 og 19, pUR222 indeholdende lacZ-genet.
Tekniske data
Mængde 100 g