Få mere at vide
Melford IPTG, dioxanfri, ikke-pattedyr
Artikelnummer. 30018362
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30018362 5 g
1 options
Artikelnummer. 30018362 Leverandør Melford Leverandørnr. I561005.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • Stofnavn: Isopropyl-BD-thio-galactopyranosid fra vegetabilsk oprindelse D-galactose
  • CAS-nummer: 367-93-1
  • Molekylformel: C 9 H 18 O 5 S
  • Molekylvægt: 238,3
Tekniske data
CAS 367-93-1
Molekylær formel C9H18O5S
Mængde 5 g