Få mere at vide
Thermo Scientific™ IPTG, dioxanfri
Artikelnummer. 10849040 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
5 x 5 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10849040 5 x 5 g 25g
10213090 1 g 1g
10725471 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10849040 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R0393
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2875.00 DKK
    2386.65 DKK / 25g
    Spare 488.35 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremkald ekspression af gener under kontrol af lac operon i klonings- og proteinekspressionsprocedurer.
IPTG (isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside) er en meget stabil syntetisk analog af laktose. Det inaktiverer lac- repressoren og inducerer syntese af beta-galactosidase, et enzym, der fremmer lactoseudnyttelsen. IPTG bruges til at inducere ekspression af klonede gener under kontrol af lac- operonet. Det bruges sammen med X-Gal (#R0941) til at bestemme lac- fænotypen i blå/hvid koloniscreening.
Det inaktiverer lac- repressoren og inducerer syntese af beta-galactosidase, et enzym, der fremmer lactoseudnyttelsen. IPTG bruges til at inducere ekspression af klonede gener under kontrol af lac- operonet. Det bruges sammen med X-Gal til at bestemme lac- fænotypen i blå/hvid koloniscreening.
Brugsklar 100 mM IPTG vandig opløsning er ikke-toksisk, stabil, μ0,22 m membranfiltreret, formuleret til direkte brug i blå/hvid koloniscreening.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropylthiogalactosid
Koncentration 0.1 mM
Produkttype IPTG løsning
Mængde 5 x 5 g
Form Pulver