Få mere at vide
Thermo Scientific™ IPTG, dioxanfri
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
IPTG (isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside) er en meget stabil syntetisk analog af laktose. Det inaktiverer lac- repressoren og inducerer syntese af beta-galactosidase, et enzym, der fremmer lactoseudnyttelsen. IPTG bruges til at inducere ekspression af klonede gener under kontrol af lac- operonet. Det bruges sammen med X-Gal (#R0941) til at bestemme lac- fænotypen i blå/hvid koloniscreening.
Ready-to-use 100mM IPTG aqueous solution is non-toxic, stable, 0.22μm membrane-filtered, formulated for direct use in blue/white colony screening.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | direct use in blue/white colony screening. |
| Produkttype | IPTG, dioxane-free |
| Mængde | 1 g |