Få mere at vide
MedChemExpress IPTG
Artikelnummer. 16426918
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
16426918 10 g
1 options
Artikelnummer. 16426918 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY15921
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
MedChemExpress IPTG is a molecular mimic of allolactose, a lactose metabolite that triggers transcription of the lac operon, and it is therefore used to induce protein expression where the gene is under the control of the lac operator.
Tekniske data
CAS 367-93-1
Opløselighed H2O : 100 mg/mL (419.64 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 60 mg/mL (251.78 mM)
Synonym Isopropyl β-D-thiogalactoside
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Mængde 10 g
Molekylvægt (g/mol) 238.3 g/mol
Produkttype Biochemical Assay Reagents
Renhed eller kvalitetsklasse 95.0%