Få mere at vide
MedChemExpress IPTG
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Mængde | 1 g |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.3 g/mol |
| Produkttype | Biochemical Assay Reagents |
| Renhed eller kvalitetsklasse | 95.0% |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| CAS | 367-93-1 |
| Opløselighed | H2O : 100 mg/mL (419.64 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 60 mg/mL (251.78 mM) |
| Synonym | Isopropyl β-D-thiogalactoside |