Få mere at vide
Melford IPTG
Beskrivelse
IPTG kombineres med X-GAL for at detektere lac+ kolonier eller celler i et kolorimetrisk assay.
IPTG kombineres med X-GAL for at detektere lac+ kolonier eller celler i et kolorimetrisk assay. Adskiller rekombinanter (hvide) fra ikke-rekombinanter (blå) i kloningsstrategier ved brug af vektorer såsom Lambda-11, M13mp 18 og 19, pUC18 og 19, pUR222 indeholdende lacZ-genet.
Dioxan-fri
Vandindhold:< 0,49 %Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 367-93-1 |
| Molekylær formel | C9H18O5S |
| Mængde | 50 g |