Få mere at vide
Melford IPTG
Artikelnummer. 30018360
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
50 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018360 5 g
30018359 25 g
30018361 50 g
30018358 100 g
30018357 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30018360 Leverandør Melford Leverandørnr. I560005.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
IPTG kombineres med X-GAL for at detektere lac+ kolonier eller celler i et kolorimetrisk assay.
IPTG kombineres med X-GAL for at detektere lac+ kolonier eller celler i et kolorimetrisk assay. Adskiller rekombinanter (hvide) fra ikke-rekombinanter (blå) i kloningsstrategier ved brug af vektorer såsom Lambda-11, M13mp 18 og 19, pUC18 og 19, pUR222 indeholdende lacZ-genet.
Dioxan-fri
Vandindhold:< 0,49 %
Tekniske data
CAS 367-93-1
Molekylær formel C9H18O5S
Mængde 5 g