Få mere at vide
Thermo Scientific™ IPTG-løsning, klar til brug
Artikelnummer. 11863943 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 1,5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11863943 10 x 1,5 ml Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 11863943 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R1171
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    794.00 DKK
    754.65 DKK / Pakke med 10
    Spare 39.35 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremkald ekspression af gener under kontrol af lac operon i klonings- og proteinekspressionsprocedurer.
IPTG (isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside) er en meget stabil syntetisk analog af laktose. Det inaktiverer lac- repressoren og inducerer syntese af beta-galactosidase, et enzym, der fremmer lactoseudnyttelsen. IPTG bruges til at inducere ekspression af klonede gener under kontrol af lac- operonet. Det bruges sammen med X-Gal (#R0941) til at bestemme lac- fænotypen i blå/hvid koloniscreening.
Det inaktiverer lac- repressoren og inducerer syntese af beta-galactosidase, et enzym, der fremmer lactoseudnyttelsen. IPTG bruges til at inducere ekspression af klonede gener under kontrol af lac- operonet. Det bruges sammen med X-Gal til at bestemme lac- fænotypen i blå/hvid koloniscreening.
Brugsklar 100 mM IPTG vandig opløsning er ikke-toksisk, stabil, μ0,22 m membranfiltreret, formuleret til direkte brug i blå/hvid koloniscreening.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropylthiogalactosid
Koncentration 0.1 M
Til brug med (applikation) Proteinekspression
Produkttype IPTG løsning
Mængde 10 x 1,5 ml
Form Væske