Få mere at vide
IPSU, MedChemExpress
Description
IPSU is a selective, orally available and brain penetrant OX2R antagonist with a pKi of 7.85.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | IPSU |
| CAS | 1373765-19-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H27N5O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (73.98 mM) |
| SMIL | COC1=CC=NC(N(CC2)CCC2(C3=O)CCCN3CC4=CNC5=CC=CC=C54)=N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 405.49 |
| Formel vægt | 405.49 |
| Show More |