Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Ipsapirone
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001410
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001410 50 mg
18044482 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001410 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1869/50
Selective 5-HT1A agonist
Selective 5-HT1A receptor agonist (Ki = 10 nM). Anxiolytic in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95847-70-4
Molekylær formel C19H23N5O3S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ipsapirone
Mængde 50 mg
Formel vægt 401.48
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 401.485