Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Ipsapirone
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18044482
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18044482 10 mg
30001410 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18044482 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1869/10
Selective 5-HT1A agonist
Selective 5-HT1A receptor agonist (Ki = 10 nM). Anxiolytic in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95847-70-4
Molekylær formel C19H23N5O3S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ipsapirone
Mængde 10 mg
Formel vægt 401.48
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 401.485