Få mere at vide
Iproplatin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iproplatin |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C3H9N.2ClH.2H2O.Pt/c2*1-3(2)4;;;;;/h2*3H,4H2,1-2H3;2*1H;2*1H2;/p-4 |
| Formel vægt | 417.0572 |