Få mere at vide
Ipronidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ipronidazole |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N3O2/c1-5(2)7-8-4-6(9(7)3)10(11)12/h4-5H,1-3H3 |
| Formel vægt | 169.0851 |
| Procent renhed | >95% |