Få mere at vide
Ipronidazole-N-desmethyl, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desmethyl Ipronidazole |
| CAS | 13373-32-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Desmethyl Ipronidazole |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C6H9N3O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 2-(1-Methylethyl)-5-nitro-1H-imidazole, 2-(1-Methylethyl)-4-nitro-1H-imidazole, 2-Isopropyl-4-nitroimidazole, 2-Isopropyl-5-nitroimidazole |
| SMIL | CC(C)c1ncc([nH]1)[N+](=O)[O-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.15 |
| Mængde | 10 mg |