Få mere at vide
Ipronidazol-d3, TRC
Artikelnummer. 30138143
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138143 50 mg
17977649 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30138143 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI74700250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1015855-83-0
Molekylær formel C7 2H3 H8 N3 O2
Molekylvægt (g/mol) 172.2
Synonym 1H-Imidazole, 1-(methyl-d3)-2-(1-methylethyl)-5-nitro- (ACI), 1-(Methyl-d3)-2-(1-methylethyl)-5-nitro-1H-imidazole (ACI), Ipronidazole D3, Ipronidazole-D3 (N-methyl-D3), Ipronidazole-d3
IUPAC navn 5-nitro-2-propan-2-yl-1-(trideuteriomethyl)imidazol
SMIL [2H]C([2H])([2H])n1c(ncc1[N+](=O)[O-])C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ipronidazole D3
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C7H11N3O2/c1-5(2)7-8-4-6(9(7)3)10(11)12/h4-5H,1-3H3/i3D3
Formel vægt 172.104