Få mere at vide
Ipronidazole (1000 ug/mL in Methanol), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ipronidazole |
| CAS | 14885-29-1 |
| Molekylær formel | C7 H11 N3 O2 |
| Mængde | 1x1 mL |
| Synonym | Imidazole, 2-isopropyl-1-methyl-5-nitro- (8CI), 1-Methyl-2-(1-methylethyl)-5-nitro-1H-imidazole, 1-Methyl-2-isopropyl-5-nitroimidazole, 2-Isopropyl-1-methyl-5-nitroimidazole, Ipronidazole, Ipropran, NSC 109212, Ro 07-1554 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N3O2/c1-5(2)7-8-4-6(9(7)3)10(11)12/h4-5H,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)c1ncc([N+](=O)[O-])n1C |
| IUPAC navn | 1-methyl-5-nitro-2-propan-2-ylimidazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.18 |
| Formel vægt | 169.0851 |
| Vis mere |