missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Iproniazid Phosphate, Mikromol™
Beskrivelse
Iproniazid Phosphate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iproniazid Phosphate |
| CAS | 305-33-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Iproniazid Phosphate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H13 N3 O . H3 O4 P |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Pyridinecarboxylic acid, 2-(1-methylethyl)hydrazide, phosphate (1:1), Isonicotinic acid, 2-isopropylhydrazide, phosphate (1:1) (8CI), 1-Isonicotinyl-2-isopropylhydrazine phosphate, 1-Isopropyl-2-isonicotinylhydrazine phosphate, Iproniazid dihydrogen phosphate, Iproniazid phosphate, Iproniazide phosphate, Marsilid phosphate, NSC 81850 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N3O.H3O4P/c1-7(2)11-12-9(13)8-3-5-10-6-4-8;1-5(2,3)4/h3-7,11H,1-2H3,(H,12,13);(H3,1,2,3,4) |
| SMIL | CC(C)NNC(=O)c1ccncc1.OP(=O)(O)O |
| IUPAC navn | phosphoric acid;N'-propan-2-ylpyridine-4-carbohydrazide |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?