Få mere at vide
Iproniazid phosphate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16428486
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16428486 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16428486 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0886
MedChemExpress Iproniazid phosphate is a non-selective, irreversible monoamine oxidase (MAO) inhibitor of the hydrazine class. Iproniazid phosphate has antidepressive activity.
Iproniazid phosphate is a non-selective, irreversible monoamine oxidase (MAO) inhibitor of the hydrazine class. Iproniazid phosphate has antidepressive activity.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iproniazid phosphate
CAS 305-33-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H16N3O5P
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (360.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (180.37 mM)
SMIL O=C(C1=CC=NC=C1)NNC(C)C.O=P(O)(O)O
Molekylvægt (g/mol) 277.21
Formel vægt 277.21
Procent renhed 99.92%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation