Få mere at vide
Iproniazid Phosphate, LoGiCal
Artikelnummer. 30464121
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30464121 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30464121 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1107.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iproniazid Phosphate
CAS 305-33-9
Analyt- eller komponentnavne Iproniazid Phosphate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H13 N3 O . H3 O4 P
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-Pyridinecarboxylic acid, 2-(1-methylethyl)hydrazide, phosphate (1:1), Isonicotinic acid, 2-isopropylhydrazide, phosphate (1:1) (8CI), 1-Isonicotinyl-2-isopropylhydrazine phosphate, 1-Isopropyl-2-isonicotinylhydrazine phosphate, Iproniazid dihydrogen phosphate, Iproniazid phosphate, Iproniazide phosphate, Marsilid phosphate, NSC 81850
InChI formel InChI=1S/C9H13N3O.H3O4P/c1-7(2)11-12-9(13)8-3-5-10-6-4-8;1-5(2,3)4/h3-7,11H,1-2H3,(H,12,13);(H3,1,2,3,4)
Løsningstype Neat
SMIL CC(C)NNC(=O)c1ccncc1.OP(=O)(O)O
IUPAC navn phosphoric acid;N'-propan-2-ylpyridine-4-carbohydrazide
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 277.21
Mængde 10 mg
Formel vægt 277.0828 g/mol