Få mere at vide
Iprodione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iprodione |
| CAS | 36734-19-7 |
| Molekylær formel | C13 H13 Cl2 N3 O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1-Imidazolidinecarboxamide, 3-(3,5-dichlorophenyl)-N-(1-methylethyl)-2,4-dioxo-, 3-(3,5-Dichlorophenyl)-N-(1-methylethyl)-2,4-dioxo-1-imidazolidinecarboxamide, Chipco 26019, Civet, Glycophen, Glycophene, Iprodial, Iprodin, Iprodione, Kidan, LFA 2043, Promidione, Quintalic, RP 26019, Rovral, Rovral 500 Aqua, Rovral 50WP, Rovral Aquaflo, Rovral Flo, Rovral Flo 255SC, Rovral Green GT, Rovral PM, Verisan, Xiuan |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13Cl2N3O3/c1-7(2)16-12(20)17-6-11(19)18(13(17)21)10-4-8(14)3-9(15)5-10/h3-5,7H,6H2,1-2H3,(H,16,20) |
| SMIL | CC(C)NC(=O)N1CC(=O)N(C1=O)c2cc(Cl)cc(Cl)c2 |
| IUPAC navn | 3-(3,5-dichlorophenyl)-2,4-dioxo-N-propan-2-ylimidazolidine-1-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.17 |
| Formel vægt | 329.0334 |