missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Iprodione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iprodione |
| CAS | 36734-19-7 |
| Molekylær formel | C13 H13 Cl2 N3 O3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1-Imidazolidinecarboxamide, 3-(3,5-dichlorophenyl)-N-(1-methylethyl)-2,4-dioxo-, 3-(3,5-Dichlorophenyl)-N-(1-methylethyl)-2,4-dioxo-1-imidazolidinecarboxamide, Chipco 26019, Civet, Glycophen, Glycophene, Iprodial, Iprodin, Iprodione, Kidan, LFA 2043, Promidione, Quintalic, RP 26019, Rovral, Rovral 500 Aqua, Rovral 50WP, Rovral Aquaflo, Rovral Flo, Rovral Flo 255SC, Rovral Green GT, Rovral PM, Verisan, Xiuan |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13Cl2N3O3/c1-7(2)16-12(20)17-6-11(19)18(13(17)21)10-4-8(14)3-9(15)5-10/h3-5,7H,6H2,1-2H3,(H,16,20) |
| SMIL | CC(C)NC(=O)N1CC(=O)N(C1=O)c2cc(Cl)cc(Cl)c2 |
| IUPAC navn | 3-(3,5-dichlorophenyl)-2,4-dioxo-N-propan-2-ylimidazolidine-1-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.17 |
| Formel vægt | 329.0334 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?