Få mere at vide
Invitrogen™ iPrep™ Patronholder
Artikelnummer. 10033013
Skift visning
Mængde:
1 stativ (r)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10033013 1 stativ (r) Hver
1 options
Artikelnummer. 10033013 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. IS10102
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Rustfrit stål, aluminiumslegeringsstativ, der holder de forfyldte patroner under oprensning
  • De iPrep™ Cartridge Rack er et rustfrit stål, aluminiumslegering, der holder de fyldte patroner under oprensning.
  • Stativet er designet til kun at passe på platformen i én retning (angivet med en pil).
  • Stativens dimensioner er 10,8 tommer (l) x 5,5 tommer (b) x 2,3 tommer (d).
  • hver iPrep Instrumentet inkluderer 1 iPRep Carteridge Rack. Yderligere stativer kan bestilles for hurtigere instrumentopsætning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Til brug med (udstyr) iPrep™
Produktlinje iPrep
Mængde 1 stativ (r)