Få mere at vide
Invitrogen™ iPrep™ Kort: Viralt DNA/RNA
Artikelnummer. 10317654
Skift visning
Mængde:
1 kort
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10317654 1 kort Hver
1 options
Artikelnummer. 10317654 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. IS10016
 Begrænset vare
På lager
iPrep™ Kort: Viralt DNA/RNA
De iPrep™ Viralt DNA/RNA-protokolkort er til brug med iPrep™ PureLink™ Virus Kit. De iPrep™ Protocol Card er et flash-hukommelseskort på 512 KB. hver iPrep™ Protokolkortet er forprogrammeret med oprensningsprotokollen, der styrer mængden af anvendte reagenser og inkubationstid. Følgende iPrep™ Protokolkort er tilgængelige fra Invitrogen:
  • iPrep™ Retsmedicinsk kort til brug med iPrep™ ChargeSwitch™ Forensic Kit og iPRep™ ChageSwitch™ gDNA Buccal kit
  • iPrep™ Tissue Card til brug med iPrep™ ChargeSwitch™ Vævssæt
  • iPrep™ Blodkort til brug med iPrep™ PureLink™ Blodsæt
  • iPrep™ Viralt DNA/RNA-kort til brug med iPrep™ PureLink™ Virus Kit
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Format Kort
    Produktlinje iPrep
    Mængde 1 kort