Få mere at vide
Ambion™ iPrep™ Kort: Total RNA
Beskrivelse
iPrep™ Protokolkortet er et flash-hukommelseskort på 512 KB. Hvert iPrep™ protokolkort er forudprogrammeret med renseprotokollen, der styrer mængden af brugte reagenser og inkubationstiden.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Til brug med (udstyr) | iPrep™ |
| Produktlinje | iPrep |
| Mængde | 1 kort |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.