Få mere at vide
Invitrogen™ iPrep™ Kort: gDNA-væv
Beskrivelse
iPrep™ Protokolkortet er et flash-hukommelseskort på 512 KB. Hvert iPrep™ protokolkort er forudprogrammeret med renseprotokollen, der styrer mængden af brugte reagenser og inkubationstiden.
Følgende iPrep™ protokolkort er tilgængelige fra Invitrogen:
- iPrep™ Forensic Card til brug med retsmedicinsk iPrep™ ChargeSwitch™ kit og iPRep™ ChageSwitch™ gDNA Buccal-kit
- iPrep™ Tissue Card til brug med iPrep ChargeSwitch™ Tissue Kit
- iPrep™ Blodkort til brug med blodkittet iPrep PureLink
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Til brug med (udstyr) | iPrep™ |
| Produktlinje | iPrep |
| Mængde | 1 kort |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.