Få mere at vide
Invitrogen™ iPrep™ Kort: gDNA-blod
Artikelnummer. 10499773
Skift visning
Mængde:
1 kort
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10499773 1 kort Hver
1 options
Artikelnummer. 10499773 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. IS10012
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
iPrep™ Kort: gDNA-blod
iPrep™ Protokolkortet er et flash-hukommelseskort på 512 KB. Hvert iPrep™ protokolkort er forudprogrammeret med renseprotokollen, der styrer mængden af brugte reagenser og inkubationstiden.
Følgende iPrep™ protokolkort er tilgængelige fra Invitrogen:
  • iPrep™ Forensic Card til brug med retsmedicinsk iPrep™ ChargeSwitch™ kit og iPRep™ ChageSwitch™ gDNA Buccal-kit
  • iPrep™ Tissue Card til brug med iPrep ChargeSwitch™ Tissue Kit
  • iPrep™ Blodkort til brug med blodkittet iPrep PureLink
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Til brug med (udstyr) iPrep™
Produktlinje iPrep
Mængde 1 kort
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.