Få mere at vide
Ipratropium Bromide Monohydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ipratropium Bromide Monohydrate |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30NO3.BrH.H2O/c1-14(2)21(3)16-9-10-17(21)12-18(11-16)24-20(23)19(13-22)15-7-5-4-6-8-15;;/h4-8,14,16-19,22H,9-13H2,1-3H3;1H;1H2/q+1;;/p-1/t16-,17+,18+,19?,21+;; |
| Formel vægt | 429.15 |