Få mere at vide
Ipratropium Bromide Monohydrate, Mikromol™
Beskrivelse
Ipratropium Bromide Monohydrate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ipratropium Bromide Monohydrate |
| CAS | 66985-17-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ipratropium Bromide Monohydrate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20H32BrNO4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | (3-endo,8-syn)-3-(3-Hydroxy-1-oxo-2-phenylpropyl)-8-methyl-8-(1-methylethyl)-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane Bromode Monohydrate, Atropine Isopropyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30NO3.BrH.H2O/c1-14(2)21(3)16-9-10-17(21)12-18(11-16)24-20(23)19(13-22)15-7-5-4-6-8-15;;/h4-8,14,16-19,22H,9-13H2,1-3H3;1H;1H2/q+1;;/p-1/t16-,17+,18+,19?,21+;; |
| SMIL | OCC(C1=CC=CC=C1)C(O[C@H]2C[C@H]3CC[C@@H](C2)[N@@+]3(C)C(C)C)=O.[Br-].O |
| IUPAC navn | (1R,3r,5S,8r)-3-((3-hydroxy-2-phenylpropanoyl)oxy)-8-isopropyl-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-ium bromide hydrate |
| Vis mere |