missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ipratropium bromide, MedChemExpress
Beskrivelse
Ipratropium bromide (Sch 1000) is a muscarinic receptor antagonist, with IC50s of 2.9 nM, 2 nM, and 1.7 nM for M1, M2, and M3 receptors, respectively. Ipratropium bromide relaxes smooth muscle, can be used in the research for COPD (chronic obstructive pulmonary disease) and asthma.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ipratropium bromide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 22254-24-6 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H30BrNO3 |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | Sch 1000 |
| Opløselighedsinformation | H2O : 100 mg/mL (242.51 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 35 mg/mL (84.88 mM) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?